Learn More
Trietilborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10626714 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10031490 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626714 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139580010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-46-9
Fórmula molecular C6H15BO3
Peso molecular (g/mol) 145.99
Número MDL MFCD00009073
Clave InChI AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
Nombre IUPAC trietil borato
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl borate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -84.5°C
Color Incolora
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5O)3B
Índice de refracción 1.3720 to 1.3740
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 335
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.99
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.