Learn More
Trietil borato, 97 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793892 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793892 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
10783892 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793892 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428658000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 150-46-9 | Molecular Formula: C6H15BO3 | Molecular Weight: 145.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-46-9
Fórmula molecular C6H15BO3
Peso molecular (g/mol) 145.99
Número MDL MFCD00009073
Clave InChI AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
Nombre IUPAC trietil borato
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl borate
Punto de fusión -84.5°C
Densidad 0.8580g/mL
Punto de ebullición 117.0°C to 118.0°C
Temperatura de inflamación 11°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (C2H5O)3B
Índice de refracción 1.3720 to 1.3740
Cantidad 800 mL
Gravedad específica 0.858
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.99
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
RU– Solo para uso en investigación