Learn More
Aconitato de trietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl aconitate |
| CAS | 5349-99-5 |
| Fórmula molecular | C12H18O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Propene-1,2,3-tricarboxylic acid','triethyl ester, Ethyl aconitate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18O6/c1-4-16-10(13)7-9(12(15)18-6-3)8-11(14)17-5-2/h7H,4-6,8H2,1-3H3/b9-7+ |
| SMILES | C(\CC(OCC)=O)(=C\C(OCC)=O)/C(OCC)=O |
| Nombre IUPAC | trietilo (E)-prop-1-eno-1,2,3-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 258.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.11 |