Learn More
Trietil 4-fosfonocrotonato, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11433920 25 g 25 g
11414443 10 g 10 g
11424443 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433920 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10995.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10236-14-3 | C10H19O5P | 250.23 g/mol
Triethyl 4-phosphonocrotonate is used as a reactant for iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase, orally bioavailable GPR40 agonist synthesis, preparation of mGlu4R agonists and synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietil 4-fosfonocrotonato se utiliza como reactante para el ácido iminodipropiónico como grupo de salida para la polimerización del ADN por transcriptasa 1 reversa del VIH, síntesis biodisponible por vía oral de40 agonistas GPR, preparación de agonistas mGlu4R y síntesis de inhibidores de la fluorocetona del grupo VIA de fosfolipasa independiente de calcio A2.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10236-14-3
Fórmula molecular C10H19O5P
Peso molecular (g/mol) 250.23
Número MDL MFCD00009192
Clave InChI LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Sinónimo triethyl 4-phosphonocrotonate, e-ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, triethyl .gamma.-phosphonocrotonate, ethyl 4-diethylphosphono crotonate, ethyl 2e-4-diethoxyphosphoryl but-2-enoate, ethyl e-4-diethoxyphosphorylbut-2-enoate, ethyl 4-diethylphosphonocrotonate, ethyl trans-4-diethylphosphono crotonate, 4-diethoxyphosphinyl crotonic acid ethyl ester
PubChem CID 5365783
Nombre IUPAC etil (E)-4-dietoxifosforilbut-2-enoato
SMILES CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 4-phosphonocrotonate
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1.13
Punto de ebullición 133°C to 135°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.23
Porcentaje de pureza 94%