Learn More
4-Fosfonobutirato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368455 2 g 2 g
11378455 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10488.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2327-69-7 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2327-69-7
Fórmula molecular C10H21O5P
Peso molecular (g/mol) 252.247
Número MDL MFCD00015168
Clave InChI FYESTJSRASJZOY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 281201
Nombre IUPAC 4-dietoxifosforilbutanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 4-phosphonobutyrate
Punto de ebullición 117°C to 119°C (0.4 mmHg)
Índice de refracción 1.437
Cantidad 2 g
Beilstein 1791802
Sinónimo triethyl 4-phosphonobutyrate, ethyl 4-diethoxyphosphoryl butanoate, triethyl4-phosphonobutyrate, butanoic acid, 4-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl-4-phosphono butyrate, butyric acid, 4-diethylphosphono-, ethyl ester, triethyl 4-phosphonobutanoate, 4-phosphonobutanoic acid triethyl ester, 4-diethoxyphosphinyl butyric acid ethyl ester, butanoic acid,4-diethoxyphosphinyl-,ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 97%