Learn More
3-Fosfonopropionato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378285 10 g 10 g
11388285 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10190.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3699-67-0 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3699-67-0
Fórmula molecular C9H19O5P
Peso molecular (g/mol) 238.22
Número MDL MFCD00015167
Clave InChI JMJWCUOIOKBVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 3-diethoxyphosphoryl propanoate, triethyl 3-phosphonopropionate, 3-diethylphosphonopropionic acid ethyl ester, triethyl 3-phosphonopropanoate, ethyl 3-diethoxyphosphinyl propionate, ethyl 3-diethoxycarbonyl propanoate, propanoic acid, 3-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, ethyl 3-diethylphosphonopropionate, ethyl 3-diethylphosphono-propionate, ethyl 3-diethylphosphono propanoate
PubChem CID 281204
Nombre IUPAC 3-dietoxifosforilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)CCP(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 3-phosphonopropionate
Densidad 1.094
Punto de ebullición 127°C to 129°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.433
Cantidad 10 g
Beilstein 1790966
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.22
Porcentaje de pureza 98%