Learn More
3-Metil-4-fosfono-2-butenoato de trietilo (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl 3-Methyl-4-phosphono-2-butenoate |
| CAS | 41891-54-7 |
| Fórmula molecular | C11H21O5P |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diethyl 3-ethoxycarbonyl-2-methyl-2-propenyl Phosphonate, 4-(Diethoxyphosphinyl)-3-methyl-2-butenoic acid Ethyl Ester, Triethyl 3-Methyl-4-phosphonocrotonate, Triethyl 4-Phosphono-3-methyl-2-butenoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21O5P/c1-5-14-11(12)8-10(4)9-17(13,15-6-2)16-7-3/h8H,5-7,9H2,1-4H3/b10-8+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C(/C)\CP(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-4-dietoxifosforil-3-metilbut-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 264.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1127 |