Learn More
2-fosfonopropionato de trietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triethyl 2-Phosphonopropionate |
| CAS | 3699-66-9 |
| Fórmula molecular | C9H19O5P |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropionic Acid','','Triethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester, 2-(Diethoxyphosphoryl)propionic Acid Ethyl Ester, 2-Phosphonopropanoic Acid Triethyl ester, 2-Phosphonopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl 2-(Diethoxyphosphinyl)propanoate, Ethyl 2-(Diethoxyphosphoryl)propanoate, Ethyl 2-(diethylphosphono)propionate, Ethyl alpha-diethylphosphonopropionate, Triethyl 2-Phosphonopropanoate, Triethyl 2-phosphonopropionate, Triethyl alpha-Phosphonopropionate, alpha-Diethylphosphonopropionic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H19O5P/c1-5-12-9(10)8(4)15(11,13-6-2)14-7-3/h8H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC |
| Nombre IUPAC | etil 2-dietoxifosforilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 238.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.097 |