Learn More
2-Fosfonopropionato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319809
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319809 50 g 50 g
11309809 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319809 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23261.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3699-66-9 | C9H19O5P | 238.22 g/mol
Triethyl 2-phosphonopropionate is used as a reactant in intramolecular conjugate addition for the synthesis of floresolide B, enantioselective synthesis of spiroindane di-methyl acetic acid and in stereo selective intramolecular Diels-Alder reactions. It plays an important role in Horner-Wadsworth-Emmons reactions and chemoenzymatic one-pot synthesis of gamma-butyrolactones. It is also used in the preparation of 3-[2]furyl-2-methyl-acrylic acid ethyl ester by reacting with furfural.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fosfonopropionato de trietilo se utiliza como reactante en la adición de conjugados intramoleculares para la síntesis de floresolida B, la síntesis enantioselectiva de ácido acético de di-metilo de espiroindano y en reacciones intramoleculares estereoselectivas de Diels-Alder. Desempeña una importante función en las reacciones de Horner-Wadsworth-Emmons y en la síntesis quimioenzimática en un solo recipiente de gamma-butirolactonas. También se utiliza en la preparación de éster etílico de ácido 3-[2]furil-2-metil-acrílico por reacción con el furfural.
Solubilidad
Miscible con cloroformo y metanol.
Notas
Incompatible con bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3699-66-9
Fórmula molecular C9H19O5P
Peso molecular (g/mol) 238.22
Número MDL MFCD00009159
Clave InChI BVSRWCMAJISCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 2-phosphonopropionate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl propanoate, ethyl-2-diethylphosphono propanoate, diethyl 1-carbethoxy ethylphosphonate, propanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, diethyl ethoxycarbonylethyl-phosphonate, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate, 2-diethoxyphosphinyl propanoic acid ethyl ester, diethyl 1-ethoxycarbonyl ethanephosphonate∼2-phosphonopropionic acid triethyl ester, triethyl2-phosphonopropionate
PubChem CID 107155
Nombre IUPAC etil 2-dietoxifosforilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)P(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonopropionate
Densidad 1.111
Punto de ebullición 143°C to 144°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.432
Cantidad 50 g
Beilstein 1786994
Información de solubilidad Miscible with chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.22
Porcentaje de pureza 98%