Learn More
2Fosfonopentanoato de trietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317278 10 g 10 g
11307278 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030413.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 35051-49-1 | C11H23O5P | 266.274 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35051-49-1
Fórmula molecular C11H23O5P
Peso molecular (g/mol) 266.274
Número MDL MFCD00015163
Clave InChI BUPVIVDUPRDDFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 2-phosphonopentanoate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate, pentanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, valeric acid, 2-diethylphosphono-, ethyl ester, alpha-carbethoxybutylphosphonic acid, diethyl ester, triethyl 2-phosphonovalerate, phosphonic acid, alpha-carbethoxybutyl-, diethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl pentanoate #, diethyl 1-ethoxycarbonyl butylphosphonate
PubChem CID 98244
Nombre IUPAC 2dietoxifosforilpentanoato de etilo
SMILES CCCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonopentanoate
Color Incolora
Punto de ebullición 98°C (2 mmHg)
Fórmula lineal (C2H5O)2P(O)[CH(C3H7)CO2C2H5]
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.27
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido