Learn More
Trietil 2-fosfonobutirato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10702843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10702843 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10243052 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10702843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368780050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 17145-91-4 | Molecular Formula: C10H21O5P | Molecular Weight: 252.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17145-91-4
Fórmula molecular C10H21O5P
Peso molecular (g/mol) 252.25
Número MDL MFCD00041347
Clave InChI GYUCVQSNZFRDRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 2-phosphonobutyrate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl butanoate, ethyl 2-diethylphosphono butyrate, butanoic acid, 2-diethoxyphosphinyl-, ethyl ester, triethyl 2-phosphonobutanoate, .alpha.-diethylphosphono butanoic acid, ethyl ester, butyric acid, 2-phosphono-, triethyl ester, butyric acid, triethyl ester, triethyl 2-phosphonobu-tyrate, triethyl-2-phosphono butyrate
PubChem CID 229053
Nombre IUPAC etil 2-dietoxifosforilbutanoato
SMILES CCC(C(=O)OCC)P(=O)(OCC)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-phosphonobutyrate
Nombre de nota 98%
Color Incolora
Densidad 1.0640g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (O)P(CH3CH2O)2CH(CH2CH3)C(O)OCH2CH3
Índice de refracción 1.4315 to 1.4335
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.064
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Triethyl 2-phosphonobutyrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación