Learn More
2-Fluoro-2-fosfonoacetato de trielo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate |
| Densidad | 1.194 |
| Punto de ebullición | 75°C (0.01 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 73°C (163°F) |
| Índice de refracción | 1.425 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1912161 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.19 |
| Porcentaje de pureza | 96% |