Learn More
2-Fluoro-2-fosfonoacetato de trielo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354825 1 g 1 g
11364825 5 g 5 g
11374825 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11354825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17913.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2356-16-3 | C8H16FO5P | 242.183 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2356-16-3
Fórmula molecular C8H16FO5P
Peso molecular (g/mol) 242.183
Número MDL MFCD00134400
Clave InChI FVPISMANESAJQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acid triethyl ester, ethyl 2-diethoxyphosphoryl-2-fluoroacetate, triethyl phosphonofluoroacetate, ethyl diethoxyphosphoryl fluoro acetate, triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl fluoro-, ethyl ester, 2-fluoro-2-phosphonoacetic acidtriethylester, diethyl ethoxycarbonyl fluoromethyl phosphonate, diethoxyphosphinyl fluoroacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734865
Nombre IUPAC 2-dietoxifosforil-2-fluoroacetato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(F)P(=O)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
Densidad 1.194
Punto de ebullición 75°C (0.01 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.425
Cantidad 1 g
Beilstein 1912161
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.19
Porcentaje de pureza 96%