Learn More
1,3,5-Bencenotricarboxilato de trietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450997 5 g 5 g
11460997 25 g 25 g
11470997 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23392.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4105-92-4 | C15H18O6 | 294.303 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4105-92-4
Fórmula molecular C15H18O6
Peso molecular (g/mol) 294.303
Número MDL MFCD00236389
Clave InChI KXGOWZRHSOJOLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl trimesate, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, triethyl ester, trimesic acid triethyl ester, triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, ethyl 3,5-bis ethoxycarbonyl benzoate, 1,3,5-triethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, acmc-20a6fr, bzta02, 1,3,5-tri ethoxycarbonyl benzene, triethyl 1,5-benzenetricarboxylate
PubChem CID 226764
Nombre IUPAC benceno-1,3,5-tricarboxilato de trietilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Punto de fusión 132°C to 135°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.31
Porcentaje de pureza 97%