Learn More
1,1,2-Etanotricarboxilato de trietilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11318565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318565 25 g 25 g
11308565 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12014.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7459-46-3
Fórmula molecular C11H18O6
Peso molecular (g/mol) 246.259
Número MDL MFCD00009154
Clave InChI TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate, 1,1,2-ethanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-succinic acid diethyl ester, triethyl ethane tricarboxylate, 1,1,2-triethyl ethane-1,1,2-tricarboxylate, triethyl ethane-1,2,2-tricarboxylate, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid triethyl ester, ethane-1,1,2-tricarboxylic acid, triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl butane-1,4-dioate, acmc-209ovd
PubChem CID 81961
Nombre IUPAC trietilo etano-1,1,2-tricarboxilato
SMILES CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
Densidad 1.074
Punto de ebullición 104°C to 105°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 25 g
Beilstein 1796294
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.26
Porcentaje de pureza 99%