Learn More
Trietoxivinilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721261 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721261 500 g Frasco de vidrio 500 g
10498320 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10721261 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174615000
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 78-08-0 | Molecular Formula: C8H18O3Si | Molecular Weight: 190.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-08-0
Fórmula molecular C8H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 190.31
Número MDL MFCD00009063
Clave InChI FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethoxyvinylsilane
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 34°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHSi(OC2H5)3
Índice de refracción 1.3970 to 1.399
Cantidad 500 g
Gravedad específica 0.9
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
Nombre IUPAC Etenil(trietoxi)silano
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.32
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido