Learn More
Trietoxisilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11449567 250 g 250 g
11429567 10 g 10 g
11439567 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11449567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22063.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietoxisilano es una materia prima para la síntesis del agente de adición de silano y el aceite de silicona. Se utiliza como agente reductor.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases, agua/humedad. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-30-1
Fórmula molecular C6H15O3Si
Peso molecular (g/mol) 163.268
Número MDL MFCD00009061
Clave InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
Nombre IUPAC trietoxisilicio
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Specifications
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Nombre del producto químico o material Triethoxysilane
Punto de fusión -170°C
Cantidad 250 g
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.377
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.885
Fórmula lineal (CH3CH2O)3SiH
Número UN UN3384
Beilstein 1738989
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza 96%