Learn More
Trietoxisilano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429567 10 g 10 g
11439567 50 g 50 g
11449567 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11429567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22063.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 998-30-1 | C6H15O3Si | 163.268 g/mol
Triethoxysilane is raw material for synthesis of silane addition agent and silicon oil. It is used as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El trietoxisilano es una materia prima para la síntesis del agente de adición de silano y el aceite de silicona. Se utiliza como agente reductor.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes, bases, agua/humedad. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 998-30-1
Fórmula molecular C6H15O3Si
Peso molecular (g/mol) 163.268
Número MDL MFCD00009061
Clave InChI PKDCQJMRWCHQOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethoxysilane, silane, triethoxy, unii-8t460wdh89, c6h16o3si, si oet 3h;, c2h5o 3sih, 4-01-00-01359 beilstein handbook reference, triethoxysilane 10g, triethoxysilyl modified poly 1,2-butadiene, poly 1,2-butadiene , triethoxysilyl modified
PubChem CID 6327710
Nombre IUPAC trietoxisilicio
SMILES CCO[Si](OCC)OCC
Especificaciones
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Nombre del producto químico o material Triethoxysilane
Punto de fusión -170°C
Cantidad 10 g
Fórmula lineal (CH3CH2O)3SiH
Número UN UN3384
Beilstein 1738989
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.28
Porcentaje de pureza 96%
Índice de refracción 1.377
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.885
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Triethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethoxysilane