Código de producto. 11955271
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
unitSize
11955271
2.5 kg
Frasco de plástico
2.50 Kg
10582381
5 g
Frasco de vidrio
5 g
10477960
100 g
Frasco de vidrio
100 g
10285500
500 g
Frasco de vidrio
500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
11955271
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
170050025
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CAS
637-39-8
Fórmula molecular
C6H16ClNO3
Peso molecular (g/mol)
185.648
Número MDL
MFCD00012596
Clave InChI
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID
101814
Nombre IUPAC
2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
SMILES
C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Triethanolamine hydrochloride
Nombre de nota
p.a.
Color
Blanco
Pérdida por secado
1.0% max. (105°C)
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
99+%
Envase
Frasco de plástico
Fórmula lineal
(HOCH2 CH2 )3 N·HCl
Cantidad
2.5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula)
185.65
Porcentaje de pureza
≥99.0%
Forma física
Polvo cristalino
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .