Learn More
Clorhidrato de trietanolamina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417627 5000 g 5000 g
11407627 250 g 250 g
11497617 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11417627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15678.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Protein purification reagent Triethanolamine hydrochloride serves as a protein purification reagent, an emulsifier and a surfactant. It is used in the study of chemical cross linking of chloroplast coupling factor and acts as a medium for assaying adenosine diphosphate (ADP). It acts as an organic additive in the grinding of cement clinker and as a complexing agent for aluminum ions in aqueous solutions. It is used for the neutralization of fatty acids and adjusting buffer pH as well as utilized to dissolve oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de trietanolamina —reactivo de purificación de proteínas— sirve como reactivo de purificación de proteínas, emulsionante y surfactante. Se utiliza en el estudio del entrecruzamiento químico del factor de acoplamiento de cloroplasto y actúa como medio para analizar el difosfato de adenosina (ADP). Actúa como aditivo orgánico en el proceso de triturado de clínker de cemento y como agente complejante para iones de aluminio en soluciones acuosas. Se utiliza para la neutralización de los ácidos grasos y el ajuste del pH del tampón, así como para disolver aceites.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos, cloruros de ácidos, anhídridos de ácidos y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 637-39-8
Fórmula molecular C6H16ClNO3
Peso molecular (g/mol) 185.648
Número MDL MFCD00012596
Clave InChI HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy
PubChem CID 101814
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanol;hidrocloruro
SMILES C(CO)N(CCO)CCO.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethanolamine hydrochloride
Punto de fusión 177°C to 179°C
Fórmula lineal (HOCH2CH2)3N·HCl
Cantidad 5000 g
Beilstein 3909940
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,9665
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Porcentaje de pureza ≥99%