Learn More
Trietanolamina,∽ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11483501 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483501 500 g -
11463501 100 g -
11473501 250 g -
11493501 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11483501 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210310990
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS 102-71-6
Fórmula molecular C6H15NO3
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00002855
Clave InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etan-1-ol
SMILES OCCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triethanolamine Hydrochloride
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ∽ 99%
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.65
Forma física Powder