Learn More
Tridocosahexaenoilglicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tridocosahexaenoylglycerol |
| CAS | 124596-98-1 |
| Fórmula molecular | C114H138O12 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | DHA 85TG, DHA Oil, EPAX 0525TG, Meganol D, (all-Z)-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C69H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-12,16-21,25-30,34-39,43-48,52-57,66H,4-6,13-15,22-24,31-33,40-42,49-51,58-65H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,12-9-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,30-27-,37-34-,38-35-,39-36-,46-43-,47-44-,48-45-,55-52-,56-53-,57-54- |
| SMILES | O=C(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)OCC(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O |
| Nombre IUPAC | propano-1,2,3-triilo (4Z,4'Z,4''Z,7Z,7'Z,7''Z,10Z,10'Z,10''Z,13Z,13'Z,13''Z,16Z,16'Z,16''Z,19Z,19'Z,19''Z)-tris(docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoato) |
| Peso molecular (g/mol) | 1023.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1022.74 |