Learn More
Cloruro de tridihexetilo, LoGiCal
Código de producto. 30460302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460302 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1875.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tridihexethyl Chloride
CAS 4310-35-4
Nombres de analitos o componentes Tridihexethyl Chloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H36 N O . Cl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3-Cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethylammonium chloride (7CI), Ammonium, (3-cyclohexyl-3-hydroxy-3-phenylpropyl)triethyl-, chloride (8CI), 3-Diethylamino-1-cyclohexyl-1-phenyl-1-propanol-ethochloride, Pathilon chloride, Tridihexethyl chloride, Benzenepropanaminium, gamma-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-gamma-hydroxy-, chloride (1:1), Benzenepropanaminium, gamma-cyclohexyl-N,N,N-triethyl-gamma-hydroxy-, chloride (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36NO.ClH/c1-4-22(5-2,6-3)18-17-21(23,19-13-9-7-10-14-19)20-15-11-8-12-16-20;/h7,9-10,13-14,20,23H,4-6,8,11-12,15-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CCC(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Cloruro de (3-ciclohexil-3-hidroxi-3-fenilpropil)-trietilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 353.97
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.2485 g/mol