Learn More
Trideuterometil Metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30468453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30468453 5 mg 5 miligramos
30476387 100 mg 100 miligramos
30482752 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30468453 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3215035MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55800-37-8
Fórmula molecular C2H3D3O2S2
Peso molecular (g/mol) 129.22
Sinónimo Methanesulfonothioic Acid S-(Methyl-d3) Ester, Thiomethanesulfonic Acid S-(Methyl-d3) Ester, MMTS-d3, NSC 21545-d3, S-(Methyl-d3) Methanesulfonothioate, S-(Methyl-d3) Methanethiosulfonate
SMILES CCOC(=O)\C(C)=C(C)/N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trideuteromethyl Methanethiosulfonate