Learn More
Tridemorph, TRC
Código de producto. 30134620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134620 25 g 25 g
30132478 10 g 10 g
18033510 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134620 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77555025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24602-86-6
Fórmula molecular C19 H39 N O
Peso molecular (g/mol) 297.52
Sinónimo Morpholine, 2,6-dimethyl-4-tridecyl-, 2,6-Dimethyl-4-tridecylmorpholine, N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholine, NSC 232676, Tridemorph
Nombre IUPAC 2,6-dimetil-4-tridecilmorfolina
SMILES CCCCCCCCCCCCCN1CC(C)OC(C)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Tridecyl-2,6-dimethylmorpholine
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-16-18(2)21-19(3)17-20/h18-19H,4-17H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.3032