Learn More
Tridehidropirlimicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tridehydro Pirlimycin |
| CAS | 78788-60-0 |
| Fórmula molecular | C17H25ClN2O5S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (2S-cis)-Methyl 7-Chloro-6,7,8-trideoxy-6-[[(4-ethyl-2-pyridinyl)carbonyl]amino]-1-thio-L-threo-alpha-D-galactoOctopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25ClN2O5S/c1-4-9-5-6-19-10(7-9)16(24)20-11(8(2)18)15-13(22)12(21)14(23)17(25-15)26-3/h5-8,11-15,17,21-23H,4H2,1-3H3,(H,20,24)/t8-,11-,12+,13-,14-,15-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CCc1ccnc(c1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)Cl)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O |
| Nombre IUPAC | N-[(1S,2R)-2-cloro-1-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-metilsulfaniloxan-2-il]propil]-4-etilpiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 404.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.1173 |