Learn More
Tridecanal, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468607 5 g 5 g
11478607 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19722.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10486-19-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10486-19-8
Fórmula molecular C13H26O
Peso molecular (g/mol) 198.35
Número MDL MFCD00007018
Clave InChI BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tridecyl aldehyde, tridecanaldehyde, 1-tridecanal, n-tridecylaldehyde, n-tridecanal, tridecane aldehyde, tridecanealdehyde, aldehyde c-13, technical, tridecanal
PubChem CID 25311
Nombre IUPAC Tridecanal
SMILES CCCCCCCCCCCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tridecanal
Nombre de nota stabilized
Punto de fusión 14°C to 15°C
Densidad 0.83
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 132°C (269°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.94
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)11CHO
Índice de refracción 1.4384
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.35
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido