Learn More
Metacrilato de tridecafluorohexiletilo, TRC
Código de producto. 30452043
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30452043 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452043 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7750781G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tridecafluorohexylethyl Methacrylate
CAS 2144-53-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C12 H9 F13 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Methacrylate, 2-Propenoic acid','2-methyl-','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (9CI','ACI), 1-Octanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-','methacrylate (8CI), Methacrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (7CI','8CI), (Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 2-(Tridecafluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-yl 2-methyl-2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate, 6:2 FTMAC, Actyflon G 06B, C 6FMA, C 6SFMA, Capstone 62MA, Cheminox FAMAC 6, FAMAC 6, Fluowet MA 600, M 1620, MA 600, MAC 6F13, Tridecafluorohexylethyl methacrylate, 6:2 FTMAC, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl Methacrylate, 2-Propenoic acid','2-methyl-','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (9CI','ACI), 1-Octanol','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-','methacrylate (8CI), Methacrylic acid','3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl ester (7CI','8CI), (Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-1-octyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluorooctyl methacrylate, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 2-(Tridecafluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctan-1-yl 2-methyl-2-propenoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctanyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl 2-methylprop-2-enoate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl methacrylate, 6:2 FTMAC, Actyflon G 06B, C 6FMA, C 6SFMA, Capstone 62MA, Cheminox FAMAC 6, FAMAC 6, Fluowet MA 600, M 1620, MA 600, MAC 6F13
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F13O2/c1-5(2)6(26)27-4-3-7(13,14)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)25/h1,3-4H2,2H3
SMILES CC(=C)C(=O)OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctilo
Peso molecular (g/mol) 432.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.0395
Porcentaje de pureza >95