Learn More
Sal de potasio del ácido tridecafluorohexanosulfónico (mezcla de isómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perfluorohexanesulfonic acid potassium salt |
| CAS | 3871-99-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 F13 O3 S . K |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Perfluorohexane Sulfonic Acid Potassium, Potassium perfluorohexanesulfonate, 1-Hexanesulfonic acid','1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-','potassium salt (9CI), 1-Hexanesulfonic acid','tridecafluoro-','potassium salt (6CI','8CI), Potassium (perfluorohexyl)sulfonate, Potassium perfluoro-1-hexanesulfonate, Potassium perfluorohexanesulfonate, Potassium tridecafluorohexan-1-sulfonate, Potassium tridecafluorohexane-1-sulfonate, Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid potassium salt, Tridecafluorohexanesulfonic acid potassium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6HF13O3S.K/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)17)2(9,10)4(13,14)6(18,19)23(20,21)22;/h(H,20,21,22);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | potasio;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 438.2 |
| Mostrar más |