Learn More
Cloruro de triciclohexiltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481768 25 g 25 g
15461768 1 g 1 g
15471768 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55493.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 3091-32-5 | C18H33ClSn | 403.622 g/mol
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de triciclohexilestaño se utiliza en la preparación de disulfuro de diciclohexilo. También se utiliza en la síntesis de derivados de organoestaño del ácido carboxílico 2-tiofeno como inhibidores enzimáticos y agentes antibacterianos.
Solubilidad
Soluble en etanol, éter, tolueno y cloroformo. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3091-32-5
Fórmula molecular C18H33ClSn
Peso molecular (g/mol) 403.622
Número MDL MFCD00003817
Clave InChI OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin
PubChem CID 76539
Nombre IUPAC cloro(tricilohexil)estannano
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexyltin chloride
Punto de fusión 123°C to 125°C
Fórmula lineal (C6H11)3SnCl
Cantidad 25 g
Número UN UN3146
Información de solubilidad Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.6
Porcentaje de pureza 97%