Learn More
Tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367259 1 g 1 g
11377259 5 g 5 g
11387259 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27428.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368.25 g/mol
Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate is used with ruthenium (1,5-cyclooctadiene)ruthenium dimer to catalyze the dehydrogenative coupling of alcohols and amines to form amide bonds. It is also used in suzuki reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio se utiliza con el dímero de (1,5-ciclooctadieno)rutenio de rutenio para catalizar el acoplamiento deshidrogenativo de los alcoholes y las aminas para formar enlaces de amida. También se utiliza en la reacción de Suzuki.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58656-04-5
Fórmula molecular C18H34BF4P
Peso molecular (g/mol) 368.25
Número MDL MFCD03840580
Clave InChI MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
Nombre IUPAC triciclohexilfosfanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 166°C to 170°C
Fórmula lineal (C6H11)3PH€BF4
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.25
Porcentaje de pureza 99%