Learn More
Tetrafluoroborato de triciclohexilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10137183 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10137183 1 g Frasco de vidrio 1 g
10764174 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10137183 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 386830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58656-04-5 | C18H34BF4P | 368.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58656-04-5
Fórmula molecular C18H34BF4P
Peso molecular (g/mol) 368.25
Número MDL MFCD03840580
Clave InChI MYSMMEUXKHJYKH-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluoroborate, tricyclohexylphosphine tetrafluroborate, tricyclohexylphosphoniumtetrafluoroborate, pcy3.hbf4, ksc269e4n, tricyclohexylphosphine tetrofluroborate, tricyclohexyl phosphonium tetrafluoroborate, tetrafluoroboranuide tricyclohexylphosphanium, tricyclohexyl-phosphonium tetrafluoro borate
PubChem CID 11710396
SMILES F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)[PH+](C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Punto de fusión 165.0°C to 169.0°C
Color Blanco
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC triciclohexilfosfanio; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricyclohexylphosphonium tetrafluoroborate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.