Learn More
Triciclohexilfosfina, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11316269 5 g 5 g
11306269 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11316269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044854.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-14-2
Fórmula molecular C18H33P
Peso molecular (g/mol) 280.436
Número MDL MFCD00003853
Clave InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco
Olor Unpleasant
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.42
Grado Técnico
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricyclohexylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine