Learn More
Triciclohexilfosfina, grado técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306269 1 g 1 g
11316269 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044854.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-14-2
Fórmula molecular C18H33P
Peso molecular (g/mol) 280.436
Número MDL MFCD00003853
Clave InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.42
Grado Técnico
Forma física Sólido