Learn More
Triciclohexilfosfina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10756923 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10756923 1 g Frasco de vidrio 1 g
10230041 5 g Frasco de vidrio 5 g
10207323 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10756923 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421610010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-14-2
Fórmula molecular C18H33P
Peso molecular (g/mol) 280.42
Número MDL MFCD00003853
Clave InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine
Punto de fusión 77.0°C to 83.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 16, IV, 947
Índice Merck 10, 9456
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.42
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricyclohexyl phosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexyl phosphine