Learn More
Triciclohexilfosfina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11367258 1 g 1 g
11357258 5 g 5 g
11347258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030386.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.436 g/mol
Tricyclohexylphosphine is used as a ligand in organometallic chemistry. As a reagent, it is used for a range of metal-catalyzed organic transformations. Crabtree's catalyst is an organoiridium compound containing tricyclohexyl phosphine used for hydrogenation of mono-, di-, tri-, and tetra- substituted substrates and hydrogen transfer reactions. Grubbs’catalysts consists of transition metal ruthenium and tricylohexyl phosphine utilized in olefin metathesis in synthetic organic chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-14-2
Fórmula molecular C18H33P
Peso molecular (g/mol) 280.436
Número MDL MFCD00003853
Clave InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
PubChem CID 75806
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine
Punto de fusión 76°C to 78°C
Color Blanco
Olor Unpleasant
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.42
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricyclohexylphosphine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tricyclohexylphosphine