Learn More
Triciclohexilfosfina, solución de 1 M en THF, AcroSeal™, ACROS Organics™
Código de producto. 10602455 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10602455 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10602455 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427831000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2622-14-2 | C18H33P | 280.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexylphosphine
CAS 2622-14-2, 109-99-9
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9090g/mL
Temperatura de inflamación −20°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C18H33P
Número MDL MFCD00003853
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.909
Sinónimo tricyclohexylphosphine, tricyclohexyl phosphine, phosphine, tricyclohexyl, tricyclohexyl-phosphane, pcy3, tricyclohexylphosphine solution, tchp, p cy 3, phosphorus tricyclohexyl, tricyclohexylphosphine, dissolved in toluene concentration
Clave InChI WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
Peso molecular (g/mol) 280.43
PubChem CID 75806
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.43
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tricyclohexylphosphine, 1M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.