Learn More
(Triciclohexilfosfina)(1,5-ciclooctadieno)(piridina)iridio(I) hexafluorofosfato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783824 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783824 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10110472 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783824 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363585000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804.90 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64536-78-3
Fórmula molecular C31H50F6IrNP2
Peso molecular (g/mol) 804.90
Número MDL MFCD00075097
Clave InChI UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Sinónimo crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
PubChem CID 5702647
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno; iridio; piridina ;triciclohexilfosfano; hexafluorofosfato
SMILES [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Tricyclohexylphosphine)(1, 5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 175.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Fieser 10,116; 12,151; 13,88
Índice Merck 15, 2554
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 804.89
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.