Learn More
Triciclohexilclorotina, TRC
Código de producto. 30454822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454822 10 g 10 g
30456829 5 g -
30457233 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454822 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77450010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3091-32-5
Fórmula molecular C18 H33 Cl Sn
Peso molecular (g/mol) 403.62
Sinónimo Tin, chlorotricyclohexyl- (7CI), Tricyclohexyltin chloride (6CI), Chlorotricyclohexylstannane, Chlorotricyclohexyltin, NSC 202692, Tricyclohexylstannyl chloride, Tris(cyclohexyl)tin chloride
Nombre IUPAC cloro(tricilohexil)estannano
SMILES Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexyltin chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.1293