Learn More
Fosfina triciclohexílica (90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricyclohexyl Phosphine |
| CAS | 2622-14-2 |
| Fórmula molecular | C18H33P |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | NSC 158657, Tricyclohexylphosphine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2 |
| SMILES | C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3 |
| Nombre IUPAC | triciclohexilfosfano |
| Peso molecular (g/mol) | 280.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 280.232 |