Learn More
Fosfina triciclohexílica (90%), TRC
Código de producto. 30452698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452698 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7746001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclohexyl Phosphine
CAS 2622-14-2
Fórmula molecular C18H33P
Cantidad 1 g
Sinónimo NSC 158657, Tricyclohexylphosphine
Fórmula InChI InChI=1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
SMILES C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
Nombre IUPAC triciclohexilfosfano
Peso molecular (g/mol) 280.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.232