Learn More
Tocris Bioscience™ Tricyclic cytosine tC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30000442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30000442 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30000442 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7814/10
Fluorescent tricyclic cytosine analog for RNA imaging
Tricyclic cytosine tC is a fluorescent cytosine analog for imaging RNA in living cells. Enables the investigation of RNA synthesis, degradation, and trafficking at single-cell resolution when combined with confocal imaging. Excitation/emission maxima (λ) = 375/505 nm; extinction coefficient = 4000 M-1 cm-1; quantum yield = 0.2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-β-D-Ribofuranosyl-1H-pyrimido[5,4-b][1,4]benzothiazin-2(3H)-one
CAS 1174063-74-1
Cantidad 10 mg
Objetivo Fluorescent RNA Probes
Fórmula molecular C15H15N3O5S
Pureza 95%