Learn More
Tricicleno, TRC
Código de producto. 30455078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30455078 50 mg
30455079 100 mg
30450063 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30455078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79746550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 508-32-7
Fórmula molecular C10H16
Peso molecular (g/mol) 136.24
Sinónimo 1,7,7-Trimethyltricyclo[2.2.1.02,6]heptane, Cyclene, NSC 86978, Teresantanane
Nombre IUPAC 6,7,7-trimetil-2,3,4,5-tetrahidro-1H-triciclo[2.2.1.0^{2,6}]heptano
SMILES CC1(C)C2CC3C(C2)C13C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16/c1-9(2)6-4-7-8(5-6)10(7,9)3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1252