Learn More
Triciclazol, TRC
Código de producto. 30133621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133621 2.5 g 2.50 g
30133088 10 g 10 g
30041327 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2914652.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41814-78-2
Fórmula molecular C9 H7 N3 S
Peso molecular (g/mol) 189.24
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[3,4-b]benzothiazole, 5-methyl-, 5-Methyl-1,2,4-triazolo[3,4-b]benzothiazole, Baan, Beam, Dhanteam, EL 291, Elanco 291, Gain, Gain (pesticide), MTB, Sivic, Tricyclazole
Nombre IUPAC 8-metil-[1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3]benzotiazol
SMILES Cc1cccc2sc3nncn3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7N3S/c1-6-3-2-4-7-8(6)12-5-10-11-9(12)13-7/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.0361
Porcentaje de pureza >95%