Learn More
Tricyclazole, MedChemExpress
Código de producto. 16428476
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16428476 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428476 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0848
MedChemExpress Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Tricyclazole is a pentaketide-derived melanin biosynthesis inhibitor and a unique fungicide for control of Pyricularia oryzae on rice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricyclazole
Forma física Solid
CAS 41814-78-2
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H7N3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (660.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C2N3C(SC2=CC=C1)=NN=C3
Peso molecular (g/mol) 189.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.24
Porcentaje de pureza 98.81%