Learn More
Honeywell™ TRICONYL Microdots Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
10
Descripción
- Guante tejido con poliamida
- Pequeños puntos negros de PVC en la palma
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- La poliamida no produce residuos y es adecuada para el sector agroalimentario y los trabajos de precisión
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- Los puntos de PVC garantizan una mayor resistencia a la abrasión y una mejor agarre
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE |
Descripción | 13 de calibre |
Coating Material | Poliamida |
Tamaño | 8 |
Longitud (métrico) | 26 cm |