Learn More
Triclosán, TRC
Código de producto. 30456273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456273 100 mg -
30456639 10 g 10 g
30455896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT774250100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3380-34-5
Fórmula molecular C12 H7 Cl3 O2
Peso molecular (g/mol) 289.54
Sinónimo Triclosan, Phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,2'-Oxybis(1',5'-dichlorophenyl-5-chlorophenol), 2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, 2,4,4'-Trichloro-2'-hydroxyldiphenyl ether, 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-5-chlorophenol, 2-Hydroxy-2',4,4'-trichlorodiphenyl ether, 2',4,4'-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether, 2',4',4-Trichloro-2-hydroxydiphenyl ether, 2'-Hydroxy-2,4,4'-trichlorodiphenyl ether, 3-Chloro-6-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 4-Chloro-2-hydroxyphenyl 2,4-dichlorophenyl ether, Anvasan AM 110, Anvasan AM 110 new, Aquasept, Bacti-Stat soap, CH 3565, CH 3635, Cansan TCH, DP 300, Gamophen, Germicide CA, Invasan, Invasan DP 300R, Irgacare MP, Irgacide LP 10, Irgaguard B 1000, Irgaguard B 1325, Irgasan, Irgasan CH 3565, Irgasan DP 30, Irgasan DP 300, Irgasan DP 3000, Irgasan DP 400, Irgasan PE 30, Irgasan PG 60, Microban, Microban Additive B, Microban B, Microfresh 9200-200, Microfresh Liquid Formulation 9200-200, NM 100, Oletron, Sanitized XTX, Sapoderm, SterZac, TCCP, THDP, Tinosan AM 100, Tinosan AM 110, Ultra-Fresh NM 100, Ultra-Fresh NM-V 2, Vinyzene DP 7000, Yujiexin, Zilesan UW
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclosan
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.9512
Porcentaje de pureza >95%