Learn More
Triclosán, Mikromol™
Código de producto. 17987549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17987549 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17987549 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0610.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Triclosán
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclosan
CAS 3380-34-5
Nombres de analitos o componentes Triclosan
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H7 Cl3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, CH-3635, Aquasept, Gamophen, Irgasan DP 300, Sapoderm, Ster-Zac
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
SMILES Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol
Peso molecular (g/mol) 289.54
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,9512 g/mol