Learn More
Éter metílico de triclosán, TRC
Código de producto. 30456965
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456965 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30456965 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT77427510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Triclosan methyl ether
CAS 4640-01-1
Fórmula molecular C13 H9 Cl3 O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Benzene','4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether, Triclosan-methyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-1-(4-cloro-2-metoxifenoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 303.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.9668