Learn More
Éter metílico de triclosán 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triclosan methyl ether |
| CAS | 1-1-4640 |
| Nombres de analitos o componentes | Triclosan methyl ether |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C13 H9 Cl3 O2 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzene, 4-chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxy-, 4-Chloro-1-(2,4-dichlorophenoxy)-2-methoxybenzene, 2,4,4'-Trichloro-2'-methoxydiphenyl ether, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)anisole, Methyl triclosan, Triclosan methyl, Triclosan-Me, Triclosan methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9Cl3O2/c1-17-13-7-9(15)3-5-12(13)18-11-4-2-8(14)6-10(11)16/h2-7H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl |
| Mostrar más |